2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1160-1G H1160-5G
TCIAH1160-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAH1160-1G TCIAH1160-5G
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092010
Numéro CAS: 28489-45-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c69eaf9b0d062db4c5fb87914696242156b258d0&vid=c69eaf9b0d062db4c5fb87914696242156b258d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 238.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité