2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2(1H)-one, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
H0921-25G H0921-5G
TCIAH0921-25GEA 108 EUR InStock
TCIAH0921-25G TCIAH0921-5G
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₄
MW: 170,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167612
Numéro CAS: 4966-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a754f9c2eb6495e43006818e63d061de5ee9c3&vid=b7a754f9c2eb6495e43006818e63d061de5ee9c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité