2-Nitrobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0705-25GEA 131 EUR InStock
TCIAN0705-25G TCIAN0705-5G
2-Nitrobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Nitrobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Point de fusion: 195…196,5 °C
Numéro MDL: MFCD00009807
Numéro CAS: 5455-59-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/38/28989938.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité