3-Nitrobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
N0696-25G N0696-5G
TCIAN0696-25GEA 55 EUR InStock
TCIAN0696-25G TCIAN0696-5G
3-Nitrobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Nitrobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Point de fusion: 167 °C
Numéro MDL: MFCD00007935
Numéro CAS: 121-52-8
EINECS: 204-477-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99d2905bd41c72831134796221cab4a23a89180f&vid=99d2905bd41c72831134796221cab4a23a89180f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité