2,4-Dinitro-1-naphtol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0839-25GEA 330 EUR InStock
TCIAD0839-25G
2,4-Dinitro-1-naphtol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Dinitro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₆N₂O₅
MW: 234,17 g/mol
Point de fusion: 130…133 °C
Numéro MDL: MFCD00065352
Numéro CAS: 605-69-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/39/28975939.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 139.0 deg-C
Lambda max. 367.0 to 373.0 nm (MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité