Orthobenzoate de triméthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2287-25G T2287-5G
TCIAT2287-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAT2287-25G TCIAT2287-5G
Orthobenzoate de triméthyle ≥95.0% (par GC)
Orthobenzoate de triméthyle
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00008474
Numéro CAS: 707-07-3
EINECS: 211-897-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68e463574c61de7fb49d27f3340bddfa9ef2f9cd&vid=68e463574c61de7fb49d27f3340bddfa9ef2f9cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité