(±)-2,5-Diméthyl-3-hexanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1969-25ML D1969-5ML
TCIAD1969-25MLEA 116 EUR InStock
TCIAD1969-25ML TCIAD1969-5ML
(±)-2,5-Diméthyl-3-hexanol ≥97.0% (par GC)
(±)-2,5-Diméthyl-3-hexanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,8159 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00026452
Numéro CAS: 19550-07-3
EINECS: 243-152-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed4831dc6871f19ff70538caf70d70f9405a3bbe&vid=ed4831dc6871f19ff70538caf70d70f9405a3bbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité