3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1147-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP1147-5G TCIAP1147-25G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97.0% (par GC)
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00040914
Numéro CAS: 1504-58-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/75/28991775.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité