4-Hydroxycarbazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
H1014-1G H1014-25G H1014-5G
TCIAH1014-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH1014-1G TCIAH1014-25G TCIAH1014-5G
4-Hydroxycarbazole ≥98.0% (par HPLC)
4-Hydroxycarbazole
Formule: C₁₂H₉NO
Numéro MDL: MFCD02178385
Numéro CAS: 52602-39-8
EINECS: 258-034-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105678ae14c4b258549f801ccd2737feccfdb316&vid=105678ae14c4b258549f801ccd2737feccfdb316&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité