3-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Mercaptohexan-1-ol
M2168-25G M2168-5G
TCIAM2168-25GEA 212 EUR InStock
TCIAM2168-25G TCIAM2168-5G
3-Mercapto-1-hexanol ≥98.0% (par GC)
3-Mercapto-1-hexanol
Formule: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Point d'ébullition: 45°C
Densité: 0,9744 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00792515
Numéro CAS: 51755-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3400656ba98cfbd3c2fb038a5583eae2c8a0b5b5&vid=3400656ba98cfbd3c2fb038a5583eae2c8a0b5b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité