Dithio-1,4-érythritol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1320-25G D1320-5G
TCIAD1320-25GEA 492 EUR InStock
TCIAD1320-25G TCIAD1320-5G
Dithio-1,4-érythritol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dithio-1,4-érythritol
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063750
Numéro CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35a9d2b070163d4eb658520aac57758d19d4664d&vid=35a9d2b070163d4eb658520aac57758d19d4664d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité