Propylidynetriméthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1,1-Trimethylolpropane, Propylidynetrimethanol, Trimethylol propane, Propylidynetris(methanol), 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
T0480-25G T0480-500G
TCIAT0480-25GEA 0 EUR InStock
TCIAT0480-25G TCIAT0480-500G
Propylidynetriméthanol ≥98.0% (par GC)
Propylidynetriméthanol
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004694
Numéro CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3413a080cbfe27f89b3efaf9622596c6b4250232&vid=3413a080cbfe27f89b3efaf9622596c6b4250232&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité