Hexafluorophosphate de 1-butylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butylpyridin-1-ium hexafluorophosphate(V)
B2196-25G B2196-5G
TCIAB2196-25GEA 105 EUR InStock
TCIAB2196-25G TCIAB2196-5G
Hexafluorophosphate de 1-butylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hexafluorophosphate de 1-butylpyridinium
Formule: C₉H₁₄F₆NP
MW: 281,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093297
Numéro CAS: 186088-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eac703f3e761d70c74eab2239eb7dccd5f1b2fd&vid=6eac703f3e761d70c74eab2239eb7dccd5f1b2fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité