Chlorure de octane-1-sulfonyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
O0150-25G O0150-500G
TCIAO0150-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAO0150-25G TCIAO0150-500G
Chlorure de octane-1-sulfonyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de octane-1-sulfonyle
Formule: C₈H₁₇ClO₂S
MW: 212,74 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 14.6 °C
Densité: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014729
Numéro CAS: 7795-95-1
EINECS: 232-249-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf11e50fa46a6547f2a1cc4dcf071bccd89b5b2&vid=3cf11e50fa46a6547f2a1cc4dcf071bccd89b5b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité