1-Ethyl-3-méthylpyridinium éthylsulfate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
E0681-25G E0681-5G
TCIAE0681-25GEA 385 EUR InStock
TCIAE0681-25G TCIAE0681-5G
1-Ethyl-3-méthylpyridinium éthylsulfate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Ethyl-3-méthylpyridinium éthylsulfate
Formule: C₁₀H₁₇NO₄S
MW: 247,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 872672-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a87cd111136915b5e7f616e2db4a1532382ea5b&vid=7a87cd111136915b5e7f616e2db4a1532382ea5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité