Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Butylfuranne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2412-25G B2412-5G
TCIAB2412-25GEA 130 EUR InStock
TCIAB2412-25G TCIAB2412-5G
2-Butylfuranne ≥98.0% (par GC)
2-Butylfuranne


Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 59°C
Densité: 0,889 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00047071
Numéro CAS: 4466-24-4
EINECS: 224-732-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2ddd8354a885862e0c7ac6a21ae2f8fd623fc3&vid=5f2ddd8354a885862e0c7ac6a21ae2f8fd623fc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité