2-Pentylfuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1209-25ML P1209-5ML
TCIAP1209-25MLEA 179 EUR InStock
TCIAP1209-25ML TCIAP1209-5ML
2-Pentylfuranne ≥98.0% (par GC)
2-Pentylfuranne
Formule: C₉H₁₄O
Point d'ébullition: 155°C
Densité: 0,838 g/cm³ (19 °C)
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00036497
Numéro CAS: 3777-69-3
EINECS: 223-234-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cb4a01cc1fff49fe8e27006f6b1346a6862ef95&vid=6cb4a01cc1fff49fe8e27006f6b1346a6862ef95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité