2-Isopropylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0313-25G I0313-500G
TCIAI0313-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0313-25G TCIAI0313-500G
2-Isopropylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Isopropylimidazole
Formule: C₆H₁₀N₂
Numéro MDL: MFCD00014486
Numéro CAS: 36947-68-9
EINECS: 253-286-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e44f7dab75562a3e67ce976631d02e8f65e69cd0&vid=e44f7dab75562a3e67ce976631d02e8f65e69cd0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité