4,5-Diphénylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Diphenyl-1H-imidazole
D2107-25G D2107-5G
TCIAD2107-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD2107-25G TCIAD2107-5G
4,5-Diphénylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,5-Diphénylimidazole
Formule: C₁₅H₁₂N₂
MW: 220,27 g/mol
Point de fusion: 242…243.5 °C
Numéro MDL: MFCD00005198
Numéro CAS: 668-94-0
EINECS: 211-573-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a05bbc9129fd2a8919c39934415c4a8fb961e42b&vid=a05bbc9129fd2a8919c39934415c4a8fb961e42b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 237.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité