Carbazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0032-25G C0032-500G C0032-100G
TCIAC0032-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC0032-25G TCIAC0032-500G TCIAC0032-100G
Carbazole ≥97.0% (par GC)
Carbazole
Formule: C₁₂H₉N
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004960
Numéro CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01790
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02f2c214e28850f1f72c502772974b93649d827e&vid=02f2c214e28850f1f72c502772974b93649d827e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité