Digitoxine ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Digitoxoside
TCIAD0542-100MGEA 169 EUR InStock
TCIAD0542-100MG
Digitoxine ≥97.0% (par HPLC)
Digitoxine
Formule: C₄₁H₆₄O₁₃
MW: 764,95 g/mol
Point de fusion: 257°C
Numéro MDL: MFCD00003686
Numéro CAS: 71-63-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03163
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/79/28975179.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +18.5 deg (C=2, CHCl3 (stabilized with Ethanol))
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité