3-tert-Butyltoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0967-1G B0967-5G
TCIAB0967-1GEA 156 EUR InStock
TCIAB0967-1G TCIAB0967-5G
3-tert-Butyltoluène ≥98.0% (par GC)
3-tert-Butyltoluène
Formule: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Point de fusion: –41°C
Numéro MDL: MFCD00059210
Numéro CAS: 1075-38-3
ONU: 2667
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02b8f47feb94676af6042da4736367261dead0ce&vid=02b8f47feb94676af6042da4736367261dead0ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité