10-Nonadécanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0658-25GEA 346 EUR InStock
TCIAN0658-25G TCIAN0658-5G
10-Nonadécanone ≥97.0% (par GC)
10-Nonadécanone
Formule: C₁₉H₃₈O
MW: 282,51 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00009584
Numéro CAS: 504-57-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/70/28989870.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité