11-Héneicosanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Didecyl ketone
H0532-25G H0532-5G
TCIAH0532-25GEA 522 EUR InStock
TCIAH0532-25G TCIAH0532-5G
11-Héneicosanone ≥95.0% (par GC)
11-Héneicosanone
Formule: C₂₁H₄₂O
MW: 310,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048410
Numéro CAS: 19781-72-7
EINECS: 243-307-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4d66bbf0a9ec019f5650e6889728319110d5848&vid=888533d8d232f5130eee7a17101451b9bb326873&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité