2-Heptanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0037-500ML H0037-25ML
TCIAH0037-500MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAH0037-500ML TCIAH0037-25ML
2-Heptanone ≥98.0% (par GC)
2-Heptanone
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: –36°C
Densité: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009513
Numéro CAS: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
ONU: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e55993e592e22708c9e92618b34d4ea3fa8dc539&vid=d1c3c2c1ee35bcacd958d49a29fcb6e8179ea6de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité