2-Nonanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0293-25ML N0293-500ML
TCIAN0293-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAN0293-25ML TCIAN0293-500ML
2-Nonanone ≥98.0% (par GC)
2-Nonanone
Formule: C₉H₁₈O
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009553
Numéro CAS: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ec475f5b4a1d209cd3347aa99b5b6210d6d40b&vid=83377898df430098b9380180afe44fa04d6f87b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité