2-Octanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0038-500MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAO0038-500ML TCIAO0038-25ML
2-Octanone ≥98.0% (par GC)
2-Octanone
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –16 °C
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00009540
Numéro CAS: 111-13-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04711
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/51/28990351.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité