2-Pentanone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0060-500ML P0060-25ML
TCIAP0060-500MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAP0060-500ML TCIAP0060-25ML
2-Pentanone ≥99.0% (par GC)
2-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009400
Numéro CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
ONU: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1da5d5132b8900f107c2e74cb679fa212d90a13&vid=aa6ce9f47506fda4d9afc57146f8f4fa5cf94913&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité