2-Tridécanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0415-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT0415-25G
2-Tridécanone ≥95.0% (par GC)
2-Tridécanone
Formule: C₁₃H₂₆O
MW: 198,35 g/mol
Point d'ébullition: 263°C
Point de fusion: 25…27 °C
Numéro MDL: MFCD00008968
Numéro CAS: 593-08-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/85/28994685.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité