Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hexadécanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0565-25G H0565-5G
TCIAH0565-25GEA 215 EUR InStock
TCIAH0565-25G TCIAH0565-5G
3-Hexadécanone ≥98.0% (par GC)
3-Hexadécanone


Formule: C₁₆H₃₂O
MW: 240,43 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048458
Numéro CAS: 18787-64-9
EINECS: 242-572-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d0b271988a613b10f632afaca5463d1fa36525&vid=838904b4f4808497affdef25f8a81c461a679719&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité