3-Hexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0115-25ML H0115-5ML
TCIAH0115-25MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAH0115-25ML TCIAH0115-5ML
3-Hexanone ≥98.0% (par GC)
3-Hexanone
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55.4 °C
Densité: 0,8216 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 14°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009402
Numéro CAS: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
ONU: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0e726dc8cb5fcb2cacefb239528dc31c1eec5&vid=5f8cb2134e64dbe4bd3b988e7c4c7031ffa5a14b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité