Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nonanone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAN0253-25MLEA 186 EUR InStock
TCIAN0253-25ML
3-Nonanone ≥97.0% (par GC)
3-Nonanone


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: –8 °C
Point d'éclair: 66°C
Numéro CAS: 925-78-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/37/28989337.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité