3-Octanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0122-25ML O0122-500ML
TCIAO0122-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0122-25ML TCIAO0122-500ML
3-Octanone ≥98.0% (par GC)
3-Octanone
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: –18.5 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009515
Numéro CAS: 106-68-3
EINECS: 203-423-0
ONU: 2271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06753
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca2caa90d4e1dcf136bd17ff7cdb6eef1d912e20&vid=81cdb3d50234e3792da381717e7be822d17f6769&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité