3-Pentanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethyl ketone
P0061-25ML P0061-500ML
TCIAP0061-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0061-25ML TCIAP0061-500ML
3-Pentanone ≥98.0% (par GC)
3-Pentanone
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009320
Numéro CAS: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
ONU: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03121
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5cde5285f591fcaafe422022aa65b1a9e14c0a2&vid=9061b67330721befbebeddcd79b1addce5068875&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité