4-Heptanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0039-25ML H0039-500ML
TCIAH0039-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0039-25ML TCIAH0039-500ML
4-Heptanone ≥97.0% (par GC)
4-Heptanone
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,8116 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009403
Numéro CAS: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
ONU: 2710
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97591482d39f80dbdbd4ead24cf735cc1299dd59&vid=85df453d64f3dcb378ae230a81ec34d9057087c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité