5-Nonanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nonan-5-one
N0294-25ML N0294-500ML N0294-100ML
TCIAN0294-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0294-25ML TCIAN0294-500ML TCIAN0294-100ML
5-Nonanone ≥98.0% (par GC)
5-Nonanone
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009484
Numéro CAS: 502-56-7
EINECS: 207-946-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c984c80f53f3ab0bc81da7144a59fee087293af9&vid=bcf8c9c63d239b299a105ba84324614e013e726c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité