8-Pentadécanone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1545-25G D1545-5G
TCIAD1545-25GEA 291 EUR InStock
TCIAD1545-25G TCIAD1545-5G
8-Pentadécanone ≥99.0% (par GC)
8-Pentadécanone
Formule: C₁₅H₃₀O
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 43 °C
Densité: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009555
Numéro CAS: 818-23-5
EINECS: 212-450-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea2ba9e2520d049e869a80999c107f368c7fcfc4&vid=699075ec0924be436a2476b40c3ad6d2a8bdc8d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 42.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité