9-Heptadécanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0536-25G H0536-5G
TCIAH0536-25GEA 522 EUR InStock
TCIAH0536-25G TCIAH0536-5G
9-Heptadécanone ≥98.0% (par GC)
9-Heptadécanone
Formule: C₁₇H₃₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009573
Numéro CAS: 540-08-9
EINECS: 208-734-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e49b7fa5476e6c9138c4878f1945b993770b35d7&vid=0b3a34676f2c359de088396df39c2fc6e3427db0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité