Méthoxyacétone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0906-5ML M0906-1ML
TCIAM0906-5MLEA 77 EUR InStock
TCIAM0906-5ML TCIAM0906-1ML
Méthoxyacétone ≥96.0% (par GC)
Méthoxyacétone
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008768
Numéro CAS: 5878-19-3
EINECS: 227-549-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ee9651276b3b13dbf87fc093b21fe6744e65e54&vid=8ee9651276b3b13dbf87fc093b21fe6744e65e54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité