1,1-Diméthoxyacétone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
P1264-25ML P1264-500ML P1264-100ML
TCIAP1264-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP1264-25ML TCIAP1264-500ML TCIAP1264-100ML
1,1-Diméthoxyacétone ≥97.0% (par GC)
1,1-Diméthoxyacétone
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1,0041 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00008758
Numéro CAS: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c70fa40e730eb6cce44858fdcdaf262ae10c93c&vid=fc26b6e75e14242679662ef8af6ca58417bfd8d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité