4-Hydroxybutanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-2-butanone, 4-Hydroxybutan-2-one
H0584-25ML H0584-500ML H0584-100ML
TCIAH0584-25MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAH0584-25ML TCIAH0584-500ML TCIAH0584-100ML
4-Hydroxybutanone ≥95.0% (par GC)
4-Hydroxybutanone
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00059005
Numéro CAS: 590-90-9
EINECS: 209-693-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24618134bb75112a51ce0d0f8b3860df9009f063&vid=33a48598f5f0dffa030750cb1854e31c4cac18e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité