Hydroxyacétone ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0388-25ML H0388-500ML H0388-100ML
TCIAH0388-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0388-25ML TCIAH0388-500ML TCIAH0388-100ML
Hydroxyacétone ≥90.0% (par GC)
Hydroxyacétone
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1,0928 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004669
Numéro CAS: 116-09-6
EINECS: 204-124-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbdc24c879f6e74de1d223c6d3ea44e629ebb55&vid=3f67ab3ed7fb4a8328b16d53d2a92edb6aa94054&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité