3-Mercapto-2-pentanone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M2026-25G M2026-5G
TCIAM2026-25GEA 205 EUR InStock
TCIAM2026-25G TCIAM2026-5G
3-Mercapto-2-pentanone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Mercapto-2-pentanone
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2a0b699f637f83fc0a5a05ccee35fa13742e9d4&vid=1467fe9c0de1b9658f94c005ec3aa0051d28926b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité