Acétylacétone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0052-25ML P0052-500ML
TCIAP0052-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0052-25ML TCIAP0052-500ML
Acétylacétone ≥99.0% (par GC)
Acetylacetone
Formule: CH₃COCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: –23°C
Densité: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008787
Numéro CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
ONU: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 14,00081
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78079845ff80daac31c096a1fed9ad46c0e5ee31&vid=c66f098bd40083889ce233eb2fa54f111948e6ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité