Acétonylacétone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0101-25ML H0101-500ML H0101-100ML
TCIAH0101-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAH0101-25ML TCIAH0101-500ML TCIAH0101-100ML
Acétonylacétone ≥97.0% (par GC)
Acétonylacétone
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: -9°C
Densité: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008792
Numéro CAS: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 14,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e2ba330e3dd0559a83eb95f949c1b8195db43f&vid=b03a8441d554643c791acbe015bf5ea95faef13b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité