Diacétyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Butanedione
B0682-25ML B0682-500ML B0682-100ML
TCIAB0682-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0682-25ML TCIAB0682-500ML TCIAB0682-100ML
Diacétyle ≥98.0% (par GC)
Diacétyle
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008756
Numéro CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
ONU: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=400243065b1b026f80284d72df81a61550d4fda2&vid=efa2d3b18bb5cdcefd3b4d9ff5a4d2aba7467728&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité