Acétate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
A0033-25ML A0033-500ML
TCIAA0033-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0033-25ML TCIAA0033-500ML
Acétate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Acétate d'isopentyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008946
Numéro CAS: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
ONU: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6b7448766aec298061b4cf89d8531a98e4e6f2&vid=7d254f0205bccf460f477046c624188020b4c16e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité