Acétate de tert-butyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-Dimethylethyl acetate
A0026-25ML A0026-500ML
TCIAA0026-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0026-25ML TCIAA0026-500ML
Acétate de tert-butyle ≥99.0% (par GC)
Acétate de tert-butyle
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: 90…97 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008807
Numéro CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
ONU: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01537
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e6003257f04841cbd20d88a45f63c6c44dc209&vid=b352bc7a2ac3671ca78fb05f2d847d25dbea7fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité