Acétate d'heptyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic acid heptyl ester
A0904-25ML A0904-500ML
TCIAA0904-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0904-25ML TCIAA0904-500ML
Acétate d'heptyle ≥99.0% (par GC)
Acétate d'heptyle
Formule: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point de fusion: -50°C
Densité: 0,8891 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00027311
Numéro CAS: 112-06-1
EINECS: 203-932-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dcf28335ca6c00a59a3e518a48966c90121e2ba&vid=30e3c0b89a636833cfe6f37993f933c3a7b36f3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité