Acétate de cyclohexyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic acid cyclohexyl ester
A0028-25ML A0028-500ML
TCIAA0028-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0028-25ML TCIAA0028-500ML
Acétate de cyclohexyle ≥99.0% (par GC)
Acétate de cyclohexyle
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003850
Numéro CAS: 622-45-7
EINECS: 210-736-6
ONU: 2243
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec09b36919476a6e02aede149328fd7733b9a7d&vid=6294f6b4a0d356d3e8966aac3802e030d5d8339a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité